Få mere at vide
Palmityl palmitat, 96%
Artikelnummer. 15485548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485548 1 g 1g
15495548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59283.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.79 DKK
    670.65 DKK / 1g
    Spare 74.14 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480,86 g/mol
Det bruges som blødgørende midler, maskeringsmidler og hudpleje og en glosser og fortykningsmiddel til cremer. Det forbedrer emulsionens tekstur og stabilitet og giver struktur til kosmetiske sticks. Anvendes til hud- og hårapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som blødgørende midler, maskeringsmidler og hudplejende og som glosser og fortykningsmiddel til cremer. Det forbedrer emulsionens tekstur og stabilitet og giver struktur til kosmetiske sticks. Anvendes til hud- og hårapplikationer.
Opløselighed Opløselig i varm acetone
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-10-3
Molekylær formel C32H64O2
Molekylvægt (g/mol) 480.86
MDL nummer MFCD00053739
InChI nøgle PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC navn hexadecylhexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmityl palmitate
Smeltepunkt 55°C to 56°C
Lineær formel CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot acetone.
Formel vægt 480.85
Procent renhed 96%