Få mere at vide
Palmityl Myristate, TRC
Artikelnummer. 30138268
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138268 2.5 g
30010632 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1637002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2599-01-1
Molekylær formel C30 H60 O2
Molekylvægt (g/mol) 452.8
Synonym Tetradecanoic Acid Hexadecyl Ester, Myristic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Myristate, Cetyl Myristate, Hexadecyl Myristate, Hexadecyl Tetradecanoate, Myristic Acid Cetyl Ester, n-Hexadecyl n-Tetradecanoate
IUPAC navn hexadecyl tetradecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmityl Myristate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C30H60O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-19-21-23-25-27-29-32-30(31)28-26-24-22-20-18-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3
Formel vægt 452.4593