Få mere at vide
Palmitoylethanolamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitoylethanolamide-d4 |
| CAS | 946524-34-1 |
| Molekylær formel | C18 D4 H33 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(2-Hydroxyethyl-1,1,2,2-d4)hexadecanamide, (Hydroxyethyl-d4)palmitamide, 2-(Palmitoylamino)ethanol-d4, 2-Palmitamidoethanol-d4, AM 3112-d4, Impulsin-d4, Loramine P 256-d4, Mackpeart DR 14V-d4, N-(2-Hydroxyethyl-d4)hexadecanamide, N-(2-Hydroxyethyl-d4)palmitamide, N-Hexadecanoylethanol-d4-amine, N-Palmitoylethanol-d4-amine, NSC 23320-d4, Palmidrol-d4, Palmitic Acid Monoethanol-d4-amide, Palmitic Monoethanol-d4-amide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)/i16D2,17D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)hexadecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.517 |
| Formel vægt | 303.308 |