missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Palmitoyl Disulfide, TRC

Artikelnummer. 30415685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415685 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415685 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP15691350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13979-05-0
Molekylær formel C32H62O2S2
Molekylvægt (g/mol) 542.96
Synonym Bis(1-oxohexadecyl) Disulfide
IUPAC navn S-hexadecanoylsulfanyl hexadecanethioate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SSC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Palmitoyl Disulfide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C32H62O2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-36-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Formel vægt 542.4191
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.