Få mere at vide
Palmitoylklorid, TRC
Artikelnummer. 30411557
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30411557 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30411557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1564802.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoyl Chloride
CAS 112-67-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C16H31ClO
Mængde 2.5 g
Synonym Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride
InChI formel InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
IUPAC navn hexadecanoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 274.87
Formel vægt 274.2063
Procent renhed >95