Få mere at vide
Palmitoylklorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitoyl Chloride |
| CAS | 112-67-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C16H31ClO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Hexadecanoic Acid Chloride, NSC 9854, Palmitic Acid Chloride, Palmitic Chloride, Palmityl Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | hexadecanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.87 |
| Vis mere |