Få mere at vide
Palmitoyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 112-67-4 |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Tæthed | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 199°C/27 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)14COCl |
| MDL nummer | MFCD00000742 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride, Palmitoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.87 |
| Grad | Research |