Få mere at vide
Palmitoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11494884
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494884 100 g 100g
11404894 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494884 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13812.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274,873 g/mol
Palmitoylchlorid er en forbindelse, der er blevet anvendt som en polymer bærer til plasmid-DNA-levering til 293T-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Palmitoylchlorid er en forbindelse, der er blevet brugt som en polymer
bærer til plasmid-DNA-levering til 293T-celler.
Opløselighed Opløselig i
ether. Nedbrydes i vand og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Tør ved stuetemperatur. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-67-4
Molekylær formel C16H31ClO
Molekylvægt (g/mol) 274.873
MDL nummer MFCD00000742
InChI nøgle ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC navn hexadecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoyl chloride
Smeltepunkt ∼9 °C til 12 °C
Tæthed 0.906
Kogepunkt 174 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt 182 °C (359 °F)
Lineær formel CH3(CH2)14COCl
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 972409
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i æter. Nedbrydes i vand og alkohol.
Formel vægt 274.88
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palmitoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride