Få mere at vide
Palmitoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404894
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11404894
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13812.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.873 g/mol
Palmitoylchlorid er en forbindelse, der er blevet anvendt som en polymer bærer til plasmid-DNA-levering til 293T-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Palmitoylchlorid er en forbindelse, der er blevet brugt som en polymer
bærer til plasmid-DNA-levering til 293T-celler.
Opløselighed Opløselig i
ether. Nedbrydes i vand og alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Tør ved stuetemperatur. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, baser, alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-67-4
Molekylær formel C16H31ClO
Molekylvægt (g/mol) 274.873
MDL nummer MFCD00000742
InChI nøgle ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC navn hexadecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoyl chloride
Smeltepunkt ∼9°C to 12°C
Tæthed 0.906
Kogepunkt 174°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 182°C (359°F)
Lineær formel CH3(CH2)14COCl
Brydningsindeks 1.452
Mængde 500 g
FN nummer UN3265
Beilstein 972409
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Formel vægt 274.88
Procent renhed 98%