Få mere at vide
Palmitoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
Artikelnummer. 10731161
Brand: Thermo Scientific Acros 304290050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-67-4
MDL nummer MFCD00000742
InChI nøgle ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC navn hexadecanoyl chloride
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoyl chloride
Navn note 98%
Surhed 1% max. (as palmitic acid)
Tæthed 0.9000g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C16H31ClO
Lineær formel CH3(CH2)14COCl
Brydningsindeks 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 374
Molekylvægt (g/mol) 274.873
Formel vægt 274.88
Procent renhed 98 to 101% (Argentometry), ≥97.5%(GC)
Fysisk form Liquid