Få mere at vide
Palmitoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10668021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668021 100 mL Glasflaske 100ml
10731161 5 mL Glasflaske 5ml
10013690 500 mL Glasflaske 500ml
10217463 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10668021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304291000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-67-4
MDL nummer MFCD00000742
InChI nøgle ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC navn hexadecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoyl chloride
Navn note 98%
Surhed 1% max. (as palmitic acid)
Smeltepunkt 9.0°C to 14.0°C
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 199.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 160°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H31ClO
Lineær formel CH3(CH2)14COCl
Brydningsindeks 1.4510 to 1.4530
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 374
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 274.88
Formel vægt 274.88
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palmitoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecanoyl chloride