Få mere at vide
Palmitoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10217463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10217463 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10731161 5 mL Glasflaske 5ml
10668021 100 mL Glasflaske 100ml
10013690 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10217463 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304290025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 112-67-4 | C16H31ClO | 274,88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-67-4
MDL nummer MFCD00000742
InChI nøgle ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
PubChem CID 8206
IUPAC navn hexadecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoyl chloride
Navn note 98%
Surhed 1% maks. (som palmitinsyre)
Smeltepunkt 9,0 °C til 14,0 °C
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 199,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H31ClO
Lineær formel CH3(CH2)14COCl
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4530
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 374
Specifik vægtfylde 0.9
Molekylvægt (g/mol) 274.873
Formel vægt 274.88
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske