Få mere at vide
Palmitoleinsyre, TRC
Artikelnummer. 30136529
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136529 1 g
30133742 250 mg
30004504 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1449001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-49-9
Molekylær formel C16 H30 O2
Molekylvægt (g/mol) 254.41
Synonym 9-Hexadecenoic acid, (9Z)- (9CI, ACI), (9Z)-9-Hexadecenoic acid (ACI), 9-Hexadecenoic acid, (Z)- (8CI), Palmitoleic acid (7CI), (Z)-9-Hexadecenoic acid, (Z)-Hexadec-9-enoic acid, 9-cis-Hexadecenoic acid, 9-Hexadecenoic acid, 9Z-Hexadecenoic acid, C16:1, cis-9-Hexadecenoic acid, cis-Palmitoleic acid, cis-δ9-Hexadecenoic acid, Oleopalmitic acid, Zoomeric acid
IUPAC navn (Z)-hexadec-9-enosyre
SMIL CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoleic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
Formel vægt 254.2246
Procent renhed >95%