Få mere at vide
Palmitoleic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitoleic acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7- |
| Formel vægt | 254.2246 |
| Procent renhed | >95% |