Få mere at vide
Palmitoleic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16429356 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16429356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW011873
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Palmitoleic acid, a composition of fatty acid, is implicated in the prevention of death from cerebrovascular disorders in SHRSP rats.
Palmitoleic acid, a composition of fatty acid, is implicated in the prevention of death from cerebrovascular disorders in SHRSP rats.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitoleic acid
CAS 373-49-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H30O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (393.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 254.41
Formel vægt 254.41
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation