Få mere at vide
Palmitodiolein, MedChemExpress
Beskrivelse
Palmitodiolein (Triglyceride POO) is a triacylglycerol which is present in vegetable oils.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitodiolein |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 2190-30-9 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C55H102O6 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Triglyceride POO Glycerol dioleate palmitate 1,2-Dioleoyl-3-palmitoylglycerol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (116.36 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |