Få mere at vide
Palmitinsyre, TRC
Artikelnummer. 30006942
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006942 25 g
30011006 100 g
30011587 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP14450025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-10-3
Molekylær formel C16 H32 O2
Molekylvægt (g/mol) 256.42
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid (7CI,8CI), 1-Pentadecanecarboxylic acid, A 1600, Cetylic acid, Edenor C 16-98-100, Edenor C16, Emersol 143, FA 1695, Hydrofol Acid 1690, Hystrene 9016, Imex C 1498, Kortacid 1695, Kortacid 1698, Loxiol EP 278, Lunac P 95, Lunac P 95KC, Lunac P 98, NAA 160, NSC 5030, Neo-Fat 16, PA 900, Palmac 98-16, Palmitinic acid, Pentadecanecarboxylic acid, Prifac 2960, Pristerene 4934, V 1695, n-Hexadecanoic acid, n-Hexadecoic acid
IUPAC navn Hexadecanoinsyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic Acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 256.2402
Procent renhed >95%