Få mere at vide
Palmitinsyre, natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10393372 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10393372 5 g Glasflaske 5g
10289890 25 g Glasflaske 25g
10045403 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10393372 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416700050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.52 DKK
    718.65 DKK / 5g
    Spare 79.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 408-35-5 | C16H31NaO2 | 278,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 408-35-5
Molekylær formel C16H31NaO2
Molekylvægt (g/mol) 278.4
MDL nummer MFCD00002749
InChI nøgle GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium palmitate, palmitic acid sodium salt, hexadecanoic acid, sodium salt, sodium hexadecanoate, palmitic acid, sodium salt, sodium pentadecanecarboxylate, unii-jq43kp6296, hsdb 759, hexadecanoic acid sodium salt, hexadecanoic acid,sodium salt 1:1
PubChem CID 2735111
IUPAC navn natrium; hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic acid, sodium salt
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% maks. (110 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)14COONa
Mængde 5 g
Beilstein 02,III,94
Formel vægt 278.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver