Få mere at vide
Palmitic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 61°C to 63°C |
| Tæthed | 0.852 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 271.4°C/133 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)14COOH |
| MDL nummer | MFCD00002747 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | Palmitic acid, Hexadecanoic acid, Palmitic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.42 |
| Grad | Research |