Få mere at vide
Palmitinsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17949564
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17949564 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17949564 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0704.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Palmitinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Analyt- eller komponentnavne Palmitic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H32 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Hexadecanoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 256.42
Mængde 250 mg
Formel vægt 256,2402 g/mol