Få mere at vide
Palmitic Acid Methylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitic Acid Methylamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H35NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18-2/h3-16H2,1-2H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 269.2719 |