missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Palmitic Acid Methylamide, TRC

Artikelnummer. 30410742
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410742 1 g
30422393 250 mg
30426759 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30410742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1445081G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7388-58-1
Molekylær formel C17H35NO
Molekylvægt (g/mol) 269.47
Synonym N-Methyl-hexadecanamide, N-Methylhexadecanamide, N-Methylpalmitamide
IUPAC navn N-methylhexadecanamide
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Palmitic Acid Methylamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H35NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18-2/h3-16H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vægt 269.2719
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.