Få mere at vide
Palmitinsyre, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitic Acid |
| CAS | 57-10-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Palmitic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C16 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Palmitic acid, Hexadecanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Vis mere |