Få mere at vide
Palmitinsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30463030
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463030 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463030 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0704.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic Acid
CAS 57-10-3
Analyt- eller komponentnavne Palmitic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H32 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Palmitic acid, Hexadecanoic acid
InChI formel InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Hexadecanoinsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 256.42
Mængde 10 mg
Formel vægt 256,2402 g/mol