Få mere at vide
Palmitic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycidyl Palmitate |
| CAS | 7501-44-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glycidyl Palmitate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H36 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1 |
| IUPAC navn | oxiran-2-ylmethyl hexadecanoate |
| Vis mere |