Få mere at vide
Palmitic acid-glycidyl ester 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321622
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321622 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321622 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15843130AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycidyl Palmitate
CAS 7501-44-2
Analyt- eller komponentnavne Glycidyl Palmitate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H36 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C19H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(20)22-17-18-16-21-18/h18H,2-17H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl hexadecanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 312.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 312.2664 g/mol