Få mere at vide
Palmitic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitic Acid-d4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i11D2,12D2 |
| Formel vægt | 260.265 |