missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Palmitic Acid-d31, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitic acid-d31 |
| CAS | 39756-30-4 |
| Molekylær formel | C16 D31 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Hexadecanoic acid-d31 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriacontadeuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.62 |
| Formel vægt | 287.4348 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?