Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Palmitinsyre, 98%
Artikelnummer. p-3737133 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
Artikelnummer. 10656584
Brand: Thermo Scientific Chemicals 129702500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-10-3
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00002747
InChI nøgle IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC navn hexadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic acid
Surhed 215 to 233mg KOH/g
Smeltepunkt 59.0°C to 63.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 351.5°C
Flammepunkt 206°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)14CO2H
Mængde 250 g
Forsæbningsværdi 216 to 224mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Merck Index 15,7097
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol, ether and propyl alcohol
Viskositet 7.8 mPa.s (70°C)
Formel vægt 256.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager