Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Palmitinsyre, 98%
Artikelnummer. 10295080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295080 1 kg Plastflaske 1kg
10656584 250 g Plastflaske 250g
10247353 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
15189173 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10295080 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 129700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.71 DKK
    414.65 DKK / 1kg
    Spare 45.06 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-10-3
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00002747
InChI nøgle IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC navn hexadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic acid
Surhed 215 til 233 mg KOH/g
Smeltepunkt 59,0 °C til 63,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 351,5 °C
Flammepunkt 206 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)14CO2H
Mængde 1 kg
Forsæbningsværdi 216 til 224 mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Merck Index 15,7097
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i varm alkohol, ether og propylalkohol
Viskositet 7,8 mPa (70 °C)
Formel vægt 256.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager