Få mere at vide
Palmitinsyre, 95%
Artikelnummer. 11439846
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439846 10,000 g 10000g
11419846 500 g 500g
11429846 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20322.0C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256,43 g/mol
En mættet fedtsyre. Palmitinsyre er en mættet fedtsyre, der bruges i hårpleje, kosmetik, sæber, maling, gummi, fødevarer, lægemidler, dyrefoder og tekstiler. Det bruges til at fremstille natriumpalmitat, som er et naturligt tilsætningsstof i økologiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af cetylalkohol, der anvendes til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En mættet fedtsyre. Palmitinsyre er en mættet fedtsyre, der bruges i hårpleje, kosmetik, sæber, maling, gummi, fødevarer, lægemidler, dyrefoder og tekstiler. Det bruges til at fremstille natriumpalmitat, som er et naturligt tilsætningsstof i økologiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af cetylalkohol, der anvendes til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetik.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol, acetone, benzen, ethylether, amylacetat, propylalkohol og chloroform. Lidt opløseligt i kold alkohol og petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-10-3
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00002747
InChI nøgle IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC navn hexadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic acid
Smeltepunkt 62 °C til 65 °C
Tæthed 0.853
Kogepunkt 215 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 206 °C (402 °F)
Lugt Lugtfri
Lineær formel CH3(CH2)14COOH
Brydningsindeks 1.4273
Mængde 10,000 g
Beilstein 607489
Merck Index 14,6996
Opløselighedsinformation Opløselig i varm alkohol, acetone, benzen, ethylether, amylacetat, propylalkohol og kloroform. Let opløselig i kold alkohol og petroleumsether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 256.43
Procent renhed 95%