Få mere at vide
Palmitinsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429846
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
Artikelnummer. 11429846
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20322.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 57-10-3 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
En mættet fedtsyre. Palmitinsyre er en mættet fedtsyre, der bruges i hårpleje, kosmetik, sæber, maling, gummi, fødevarer, lægemidler, dyrefoder og tekstiler. Det bruges til at fremstille natriumpalmitat, som er et naturligt tilsætningsstof i økologiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af cetylalkohol, der anvendes til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En mættet fedtsyre. Palmitinsyre er en mættet fedtsyre, der bruges i hårpleje, kosmetik, sæber, maling, gummi, fødevarer, lægemidler, dyrefoder og tekstiler. Det bruges til at fremstille natriumpalmitat, som er et naturligt tilsætningsstof i økologiske produkter. Det er involveret i fremstillingen af cetylalkohol, der anvendes til fremstilling af rengøringsmidler og kosmetik.
Opløselighed
Opløselig i varm alkohol, acetone, benzen, ethylether, amylacetat, propylalkohol og chloroform. Lidt opløseligt i kold alkohol og petroleumsether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-10-3
Molekylær formel C16H32O2
Molekylvægt (g/mol) 256.43
MDL nummer MFCD00002747
InChI nøgle IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC navn hexadecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic acid
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Tæthed 0.853
Kogepunkt 215°C (15 mmHg)
Flammepunkt 206°C (402°F)
Lugt Odorless
Lineær formel CH3(CH2)14COOH
Brydningsindeks 1.4273
Mængde 2500 g
Beilstein 607489
Merck Index 14,6996
Opløselighedsinformation Soluble in hot alcohol,acetone,benzene,ethyl ether,amyl acetate,propyl alcohol and chloroform. Slightly soluble in cold alcohol and petroleum ether. Insoluble in water.
Formel vægt 256.43
Procent renhed 95%