Få mere at vide
Palmitinsyre, 95,2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448170 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11448170 100 g
1 options
Artikelnummer. 11448170 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210255380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitic acid
CAS 57-10-3
Farve Hvid
Tæthed 0.853g/mL
Molekylær formel C16H32O2
MDL nummer MFCD00002747
Mængde 100 g
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
InChI nøgle IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC navn hexadecansyre
Molekylvægt (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formel vægt 256.42
Procent renhed 95.2%
Fysisk form Krystallinsk pulver