Få mere at vide
Palmitic Acid, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11428702 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428702 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11428702 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/0280/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 57-10-3
Smeltepunkt 59°C
Farve White
Kogepunkt 351.5°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C16H32O2
MDL nummer MFCD00002747
Mængde 500 g
Synonym palmitic acid, cetylic acid, palmitate, n-hexadecanoic acid, hexadecylic acid, hydrofol, n-hexadecoic acid, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acid
InChI nøgle IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC navn hexadecanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 256.43
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
Formel vægt 256.42g/mol
Fysisk form Solid