Få mere at vide
Palmitic Acid-13C16, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitic Acid-13C16 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1 |
| Formel vægt | 272.2939 |