Få mere at vide
Palmitic Acid (1-13C, 99%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palmitic Acid 1-13C |
| CAS | 57677-53-9 |
| Molekylær formel | C1513CH32O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Hexadecanoic-1-13C Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O |
| IUPAC navn | (113C)hexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.42 |
| Formel vægt | 257.2436 |