Få mere at vide
Palmitelaidinsyre, TRC
Artikelnummer. 30428764
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30428764 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30428764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP14400550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmitelaidic Acid
CAS 10030-73-6
Molekylær formel C16 H30 O2
Mængde 50 mg
Synonym 9-Hexadecenoic acid','(E)- (8CI), (9E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-9-Hexadecenoic acid, (E)-Hexadec-9-enoic acid, 9-trans-Hexadecenoic acid, Palmitelaidic acid, trans-9-Hexadecenoic acid, trans-Palmitoleic acid, 9-Hexadecenoic acid','(9E)-, (E)-9-Hexadecenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+
SMIL CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn (E)-hexadek-9-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 254.41
Formel vægt 254.2246