Få mere at vide
Palmatinchlorid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17575535 250 mg
17565535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17575535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467152500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10605-02-4
Molekylær formel C21 H22 Cl N O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmatinchlorid
Mængde 250 mg
Formel vægt 387.86
MDL nummer MFCD00016656
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Lys-gul til gul til orange
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
IUPAC navn 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Molekylvægt (g/mol) 387.86