Få mere at vide
Palmatinchlorid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17565535
Brand: Thermo Scientific Acros 467150010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 10605-02-4
Molekylær formel C21 H22 Cl N O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palmatinchlorid
Mængde 1 g
Formel vægt 387.86
MDL nummer MFCD00016656
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Lys-gul til gul til orange
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
IUPAC navn 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride
Molekylvægt (g/mol) 387.86