Få mere at vide
Sampling Systems™ Palleknive med træhåndtag
Artikelnummer. 15879591 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk) klinge:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredde (metrisk) klinge:
20 mm
30 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879591
Brand: Sampling Systems™ A201200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse palleknive er fremragende til generelle prøveudtagningsformål i laboratoriet.
  • Klinge i rustfrit stål med træhåndtag
  • Satin finish
  • Udvalg af størrelser til rådighed
Tekniske data
Produkttype Pallekniv
Længde (metrisk) klinge 200 mm
Bredde (metrisk) klinge 30 mm
Materiale Rustfrit stål, træ
Længde (metrisk) 310 mm