Få mere at vide
Sampling Systems™ Palleknive med plastikhåndtag
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk) klinge:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredde (metrisk) klinge:
20 mm
30 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klinge i rustfrit stål med PVC-håndtag af plast
- Satin finish
- Udvalg af størrelser tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort håndtag |
| Produkttype | Pallekniv |
| Slutte | Satin |
| Længde (metrisk) klinge | 300 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 35 mm |
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Længde (metrisk) | 415 mm |