Få mere at vide
Sampling Systems™ Palleknive med plastikhåndtag
Artikelnummer. 15849591 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk) klinge:
100 mm
200 mm
300 mm
Bredde (metrisk) klinge:
20 mm
30 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849591
Brand: Sampling Systems™ A200200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse palleknive har en hygiejnisk klinge i rustfrit stål med et ergonomisk sort PVC-håndtag.
  • Klinge i rustfrit stål med PVC-håndtag af plast
  • Satin finish
  • Udvalg af størrelser tilgængelig
Tekniske data
Farve Sort håndtag
Produkttype Pallekniv
Slutte Satin
Længde (metrisk) klinge 200 mm
Bredde (metrisk) klinge 30 mm
Materiale Rustfrit stål, plast
Længde (metrisk) 310 mm