Få mere at vide
Gilac™ Pallebeholder med 3 løbere
Beskrivelse
- Multi-purpose pallecontainer ideel til opbevaring og transport af bulkfødevarer, velegnet til alle industrielle fødevareforarbejdningsbehov.
- Kraftig pallecontainer, nem at integrere i automatiserede systemer, monteret med 4 fod.
- Fås også med 4 fod (G124002) og i gul, rød, blå eller grøn på forespørgsel.
- Dens stabelbare funktion sikrer pladsbesparende fordele ved transport af tømmer.
- Sikker stabling takket være afrundede hjørner.
- Faktisk bæreevne: 450 kg
- Overbelastningskapacitet: 4.500 kg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 161,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 610 l |
| Lukketype | Låg |
| Farve | Grå |
| Materiale | HDPE |
| Form | Rektangulær |
| Belastningskapacitet (metrisk) | 450 kg |
| Produkttype | Pallebeholder |
| Dimensioner (L x B x H) | 1200 x 1000 x 760 mm |
| Længde (metrisk) | 1200 mm |
| Vis mere |