Få mere at vide
Palladium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.98+% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050992
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Artikelnummer. 11399357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040212.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Mængde 10 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈9.44g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.98%