Få mere at vide
Palladiumtråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Premion™, 99,99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11391518
Skift visning
Mængde:
50 cm
250 cm
1000 cm
Pakningsstørrelse:
1000cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391518 50 cm 50cm
11311528 250 cm 250cm
11301528 1000 cm 1000cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010961.BW
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium wire
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) diameter.
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,36 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99.99%
Grad Premion