Få mere at vide
Palladiumtråd, 0,406 mm (0,016 tommer) dia, som tegnet, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059622
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Artikelnummer. 15406695
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045037.G1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-3-7440
Molekylær formel Pd
Molekylvægt (g/mol) 106.42
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC navn palladium
SMIL [Pd]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium wire
Navn note 0.406mm (0.016 in.) dia., as drawn
Mængde 1 m
Lugt Odorless
Vægt ≈1.56g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%