Få mere at vide
Palladiumtråd, 0,05 mm (0,002 in.) dia., hård, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Mikroelektronik, kontakter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium wire |
| Navn note | 0,05 mm (0,002 tommer) diameter, hård, hærdning: som tegnet |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,0236g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |