Få mere at vide
Palladium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Pd i 10 til 20% HCl
Artikelnummer. 10685642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10685642 500 ml 500ml
10472581 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10685642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196175000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium standard solution
Navn note 1 mg/ml Pd i 10% HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Tæthed 1.0500g/mL
Specifik vægtfylde 1.05
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Pd
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Pd (2 +) i 10% HCl (20 °C)
MDL nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Farve Brun/Rød
Smeltepunkt -25,0 °C
Kogepunkt 107,0 °C
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pd]
IUPAC navn palladium
Molekylvægt (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:33363
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.