Få mere at vide
Palladium Standard: Pd @ 10000 μg/mL in 10% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium |
| CAS | 5-3-7440 |
| Analyt- eller komponentnavne | Palladium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Pd |
| Koncentration | 10000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Synonym | Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P |
| InChI formel | InChI=1 S/Pd |
| Vis mere |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?