Få mere at vide
Palladium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade |
| Navn note | ICP/MS |
| CAS | 7440-5-3, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Palladium Standard |
| Fysisk form | Fluid |
| Element | Pd |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HCl |
| Mængde | 125 mL |
| Grad | Claritas PPT |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1mg/L |