Få mere at vide
Palladium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15275956 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15275956 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15275956 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLPD11BY
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Palladium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
Navn note ICP/MS
CAS 7440-5-3, 7647-01-0, 7732-18-5
Analyt- eller komponentnavne Palladium Standard
Fysisk form Fluid
Element Pd
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Mængde 125 mL
Grad Claritas PPT
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L