Få mere at vide
Palladiumsvamp, -100+325 mesh, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Palladium sponge |
| Farve | Grå til sort |
| Mængde | 1 g |
| Maskestørrelse | −100+325 mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Svamp |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3089 |
| Procent renhed | 99.95% |