Få mere at vide
Palladium opløsning til ICP 1 g/L HCl matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953474 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12953474 500 mL Flaske 500ml
12933474 100 mL Flaske 100ml
12943474 250 mL Flaske 250ml
3 options
Artikelnummer. 12953474
Brand: Fisher Chemical S 042 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne Pd
Koncentration 10±0.002 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Pd
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrogen Chloride
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Palladium (Pd) 1000mg/l in HCl 5%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH201-Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.